CAS RN 59887-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Hydroxy-4-chromone, MedChemExpress
MedChemExpress 7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.