Learn More
7-Hydroxy-4-chromone, MedChemExpress
Código de producto. 16474947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16474947 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6596
MedChemExpress 7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.
7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-4-chromone
CAS 59887-89-7
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 7-Hydroxychromone
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (88.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=C(O)C=C2OC=C1
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease