CAS RN 59527-57-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
7-(2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi)-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
7-(2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi)-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
7-(2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi)-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.