Learn More
7-(2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi)-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 59527-57-0 |
| Fórmula molecular | C15H21NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1H-inden-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-14-5-3-4-11-6-7-13(18)15(11)14/h3-5,10,12,16-17H,6-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1cccc2CCC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 7-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 263.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1521 |