CAS RN 595-77-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Algestone, TRC
CAS: 595-77-7 Fórmula molecular: C21 H30 O4 Peso molecular (g/mol): 346.46 Sinónimo: (16α)-16,17-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione,Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-dihydroxy- (8CI),16α,17-Dihydroxyprogesterone,16α,17α-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione,16α,17α-Dihydroxyprogesterone,4-Pregnen-16α,17α-diol-3,20-dione,Alfasone,Algestone,Alphasone Nombre IUPAC: (8R,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-17-acetil-16,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one SMILES: CC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C