Learn More
Algestone, TRC
Código de producto. 30136270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136270 500 mg 500 miligramos
30009574 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA532030500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-77-7
Fórmula molecular C21 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 346.46
Sinónimo (16α)-16,17-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-dihydroxy- (8CI), 16α,17-Dihydroxyprogesterone, 16α,17α-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17α-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnen-16α,17α-diol-3,20-dione, Alfasone, Algestone, Alphasone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-17-acetil-16,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Algestone
Nombres de analitos o componentes Algestone
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2144
Porcentaje de pureza >95%