CAS RN 59468-73-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Diclorhidrato de [2-[5-(aminometil)-2-metil-1H-imidazol-1-il]-5-clorofenil](2-fluorofenil)-metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Diclorhidrato de [2-[5-(aminometil)-2-metil-1H-imidazol-1-il]-5-clorofenil](2-fluorofenil)-metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Diclorhidrato de [2-[5-(aminometil)-2-metil-1H-imidazol-1-il]-5-clorofenil](2-fluorofenil)-metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.