Learn More
Diclorhidrato de [2-[5-(aminometil)-2-metil-1H-imidazol-1-il]-5-clorofenil](2-fluorofenil)-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-[5-(Aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)-methanone Dihydrochloride |
| CAS | 59468-73-4 |
| Fórmula molecular | C18H15ClFN3O • 2(HCl) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methanone, [2-[5-(aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl](2-fluorophenyl)-, dihydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15ClFN3O.2ClH/c1-11-22-10-13(9-21)23(11)17-7-6-12(19)8-15(17)18(24)14-4-2-3-5-16(14)20;;/h2-8,10H,9,21H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cc1ncc(CN)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | [2-[5-(aminometil)-2-metilimidazol-1-il]-5-clorofenil]-(2-fluorofenil)metanona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.0421 |