accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH2OSiH3CH3CCH3(Z)

CAS RN 59414-23-2

IUPAC Nombre: {[(3Z)-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy}trimethylsilane
Sinónimos: {[(3Z)-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy}trimethylsilane
Peso molecular (g/mol): 172.3
Fórmula molecular: C8H16O2Si
InChi Key: SHALBPKEGDBVKK-SREVYHEPSA-N
SMILES: CO\C=C/C(=C)O[Si](C)(C)C
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados