Learn More
1-Metoxi-3-(trimetilsililoxi)-1,3-butadieno, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206930 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10206930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199550050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1, 3-butadiene
Nombre de nota 90%
CAS 59414-23-2
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 69.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16O2Si
Fórmula lineal (CH3)3SiOC(=CH2)CH=CHOCH3
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Número MDL MFCD00008498
Cantidad 5 g
Fieser 06,370; 07,233; 09,303; 10,260; 11,332
Índice Merck 15, 6075
Gravedad específica 0.88
Sinónimo unii-w961bik2c3, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, methyl 3-trimethylsilyloxybuta-1,3-dien-1-yl ether, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, z, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene unspecified, silane, 2z-3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl-, z
Clave InChI SHALBPKEGDBVKK-SREVYHEPSA-N
SMILES COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC [(3Z)-4-metoxibuta-1,3-dien-2-il]oxi-trimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 172.3
PubChem CID 6436851
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.3
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.