accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3(E/Z)

CAS RN 5941-55-9

IUPAC Nombre: ethyl 3-ethoxyprop-2-enoate
Sinónimos: ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
Peso molecular (g/mol): 144.17
Fórmula molecular: C7H12O3
InChi Key: ITQFPVUDTFABDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC=CC(=O)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados