Learn More
Trans-3-etoxiacrilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl trans-3-Ethoxyacrylate |
| CAS | 5941-55-9 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (E)-Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl (E)-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMILES | CCO\C=C\C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-3-etoxiprop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0786 |