accessibility menu, dialog, popup

UserName

OBFFFH3CH3C

CAS RN 593-04-4

IUPAC Nombre: 1-butoxybutane; trifluoroborane
Sinónimos: boron trifluoride; di-N-butyl ether
Peso molecular (g/mol): 198.04
Fórmula molecular: C8H18BF3O
InChi Key: PVKVBDZRILNPJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FB(F)F.CCCCOCCCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados