Learn More
Eterato de dibutílico de trifluoruro de boro, 30-35 %, (BF3), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133254 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10133254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428141000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dibutyl etherate
CAS 593-04-4
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9590g/mL
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 30-35%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H18BF3O
Fórmula lineal BF3O(CH2CH2CH2CH3)2
Número MDL MFCD00013195
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.959
Sinónimo 1-butoxybutane; trifluoroborane, boron trifluoride dibutyl etherate, boron trifluoride-butyl ether complex, boron, trifluoro 1,1'-oxybis butane-, t-4, boron trifluoride; di-n-butyl ether, 1-butoxybutane-trifluoroborane 1:1, 1-butoxybutane; tris fluoranyl borane, trifluoro 1,1'-oxybis butane boron
Clave InChI PVKVBDZRILNPJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F.CCCCOCCCC
Nombre IUPAC 1-butoxibutano; trifluoroborano
Peso molecular (g/mol) 198.04
PubChem CID 68970
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride dibutyl etherate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.