accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 59263-76-2

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados