Learn More
Clorhidrato de meptazinol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de meptazinol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meptazinol Hydrochloride |
| CAS | 59263-76-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Meptazinol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (9CI), IL 22811 HCl, Meptamizol hydrochloride, Meptazinol hydrochloride, Meptid, Wy 22811, Wy 22811 HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(3-etil-1-metilazepan-3-il)fenol |
| Mostrar más |