Learn More
Clorhidrato de meptazinol, LoGiCal
Código de producto. 30458438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458438 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458438 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3132.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meptazinol Hydrochloride
CAS 59263-76-2
Nombres de analitos o componentes Meptazinol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (9CI), IL 22811 HCl, Meptamizol hydrochloride, Meptazinol hydrochloride, Meptid, Wy 22811, Wy 22811 HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC Clorhidrato de 3-(3-etil-1-metilazepan-3-il)fenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 269.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1546 g/mol