accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3

CAS RN 591-48-0

IUPAC Nombre: 3-methylcyclohex-1-ene
Sinónimos: 3-methyl-1-cyclohexene
Peso molecular (g/mol): 96.17
Fórmula molecular: C7H12
InChi Key: UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CCCC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados