accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHOOH

CAS RN 59045-82-8

IUPAC Nombre: piperidine-3-carboxylic acid
Sinónimos: nipecotic acid
Peso molecular (g/mol): 129.16
Fórmula molecular: C6H11NO2
InChi Key: XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCCNC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)