Learn More
(S)-(+)-Nipecotic acid, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11926371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926371 10 g 10 g
11916371 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436540100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 59045-82-8
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Clave InChI XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
Nombre IUPAC Ácido (3S)-piperidina-3-carboxílico
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Nipecotic acid
Punto de fusión 247°C to 249°C
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Rotación específica + 4.6
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-Nipecotic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.