accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOClH2N

CAS RN 5900-58-3

IUPAC Nombre: methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Sinónimos: methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Peso molecular (g/mol): 185.61
Fórmula molecular: C8H8ClNO2
InChi Key: YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1N
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)