Learn More
2-Amino-4-clorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397566 50 g 50 g
11387566 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11125.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5900-58-3 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5900-58-3
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.607
Número MDL MFCD00017568
Clave InChI YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloroanthranilate, 2-amino-4-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-4-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-amino-4-chloro-, methyl ester, 2-amino-4-chlorobenzoic acid methyl ester, pubchem4643, methyl 4-chloro-anthranilate, methyl 2-amino4-chlorobenzoate, methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
PubChem CID 80001
Nombre IUPAC metil 2-amino-4-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Punto de fusión 66°C to 68°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1072895
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 98%