Learn More
Metil 2-amino-4-clorobenzoato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11975361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975361 100 g Frasco de vidrio 100 g
11965361 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5900-58-3
Clave InChI YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloroanthranilate, 2-amino-4-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-4-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-amino-4-chloro-, methyl ester, 2-amino-4-chlorobenzoic acid methyl ester, pubchem4643, methyl 4-chloro-anthranilate, methyl 2-amino4-chlorobenzoate, methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
PubChem CID 80001
Nombre IUPAC metil 2-amino-4-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Punto de fusión 65°C to 67°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 106°C (8.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Cantidad 100 g
Peso molecular (g/mol) 185.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación