accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 590-93-2

CH3HOO

CAS RN 590-93-2

IUPAC Nombre: but-2-ynoic acid
Sinónimos: 2-butynoic acid
Peso molecular (g/mol): 84.07
Fórmula molecular: C4H4O2
InChi Key: LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC#CC(O)=O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)