Learn More
Ácido 2-butinoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321144 5 g Frasco de vidrio 5 g
10207140 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10321144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-93-2
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.07
Número MDL MFCD00004363
Clave InChI LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
Nombre IUPAC ácido but-2-inoico
SMILES CC#CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butynoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 78.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C≡CCO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo