Learn More
Ácido 2-butinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butynoic Acid |
| CAS | 590-93-2 |
| Fórmula molecular | C4H4O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrolic Acid, 1-Propynecarboxylic Acid, 3-Methylpropiolic Acid, Methylacetylenecarboxylic Acid, Methylpropiolic Acid, Methylpropynoic Acid, NSC 174116 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6) |
| SMILES | O=C(O)C#CC |
| Nombre IUPAC | ácido but-2-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 84.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.02 |