CAS RN 5897-19-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lactato de ciclizina, TRC
CAS: 5897-19-8 Fórmula molecular: C21H28N2O3 Peso molecular (g/mol): 356.46 Sinónimo: 2-Hydroxy-propanoic acid compd. with 1-(diphenylmethyl)-4-methylpiperazine,Lactic acid, compd. with 1-(diphenylmethyl)-4-methylpiperazine,Lactic acid, salt with 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine,1-(Diphenylmethyl)-4-methyl-piperazine mono(2-hydroxypropanoate),1-(Diphenylmethyl)-4-methyl-piperazine monolactate,Valoid Nombre IUPAC: 1-benzhidril-4-metilpiperazina; Ácido 2-hidroxipropanoico SMILES: CC(O)C(=O)O.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3