accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 588-46-5

IUPAC Nombre: N-benzylacetamide
Sinónimos: N-benzylacetamide
Peso molecular (g/mol): 149.19
Fórmula molecular: C9H11NO
InChi Key: UZJLYRRDVFWSGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NCC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados