Learn More
N-bencilacetamida, Mikromol™
Código de producto. 17987674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17987674 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17987674 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3640.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-bencilacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylacetamide
CAS 588-46-5
Nombres de analitos o componentes N-Benzylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzylacetamide, Lacosamide Imp. G (Pharmeuropa), Lacosamide Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-8(11)10-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencilacetamida
Peso molecular (g/mol) 149.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841 g/mol