CAS RN 5875-06-9
IUPAC Nombre:
[2-(3-amino-4-propoxybenzoyloxy)ethyl]diethylazanium chloride
Sinónimos:
proxymetacaine
Peso molecular (g/mol):
330.85
Fórmula molecular:
C16H27ClN2O3
InChi Key:
BFUUJUGQJUTPAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Cl-].CCCOC1=CC=C(C=C1N)C(=O)OCC[NH+](CC)CC