Learn More
Proparacaína Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Proxymetacaine Hydrochloride |
| CAS | 5875-06-9 |
| Fórmula molecular | C16 H26 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)etil 3-amino-4-propoxibenzoato; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 330.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.171 |