accessibility menu, dialog, popup

UserName

BFFFFPH

CAS RN 58656-04-5

IUPAC Nombre: tetrafluoroboranuide; tricyclohexylphosphanium
Sinónimos: tricyclohexylphosphanium tetrafluoroborate
Peso molecular (g/mol): 368.25
Fórmula molecular: C18H34BF4P
InChi Key: MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
SMILES: F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)