Learn More
Tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio, TRC
Código de producto. 30457346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457346 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7782901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphonium Tetrafluoroborate
CAS 58656-04-5
Fórmula molecular C18H33P . BF4.H
Cantidad 1 g
Sinónimo Tri(cyclohexyl)phosphine tetrafluoroborate, PCy3.HBF4
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3
Nombre IUPAC triciclohexilfosfanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 368.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2427