Learn More
Tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricyclohexylphosphonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 58656-04-5 |
| Fórmula molecular | C18H33P . BF4.H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tri(cyclohexyl)phosphine tetrafluoroborate, PCy3.HBF4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | triciclohexilfosfanio; tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 368.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.2427 |