accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COOH2NHCl

CAS RN 58640-01-0

IUPAC Nombre: tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Sinónimos: tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 195.69
Fórmula molecular: C8H18ClNO2
InChi Key: CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCCN
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados