Learn More
Clorhidrato de 4-aminobutanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride |
| CAS | 58640-01-0 |
| Fórmula molecular | C8H17NO2 . HCi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride, tert-Butyl 4-Aminobutyric Acid Hydrochloride Ester, 4-Amino-1,1-dimethylethyl Butanoic Acid Hydrochloride Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCCN |
| Nombre IUPAC | 4-aminobutanoato de terc-butilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.1026 |