accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH3C

CAS RN 585-74-0

IUPAC Nombre: 1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: M-methylacetophenone
Peso molecular (g/mol): 134.18
Fórmula molecular: C9H10O
InChi Key: FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)