Learn More
3'-Metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10119399 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10119399 5 g Frasco de vidrio 5 g
10057939 25 g Frasco de vidrio 25 g
10017989 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10119399 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126170050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-74-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008742
Clave InChI FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
Nombre IUPAC 1-(3-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3′-Methylacetophenone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 218.0°C to 220.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.529
Cantidad 5 g
Beilstein 07,307
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido