Learn More
3'-metilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Methylacetophenone |
| CAS | 585-74-0 |
| Fórmula molecular | C9H10O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(3-Methylphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylphenyl)ethanone, 1-(3-Tolyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methylbenzene, 1-m-Tolylethanone, 3-Acetyltoluene, 3-Methyl-1-acetylbenzene, 3-Methylphenyl methyl ketone, 3'-Methylacetophenone, Methyl 3-methylphenyl Ketone, Methyl m-tolyl ketone, NSC 46632, m-Methylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |