accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(R)NH2H3CCH3HCl

CAS RN 5845-53-4

IUPAC Nombre: hydrogen methyl 2-amino-4-methylpentanoate chloride
Sinónimos: hydrogen methyl 2-amino-4-methylpentanoate chloride
Peso molecular (g/mol): 181.66
Fórmula molecular: C7H16ClNO2
InChi Key: DODCBMODXGJOKD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados