Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-leucina, TRC
Código de producto. 30474707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30474707 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30474707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3301255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Leucine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 5845-53-4
Fórmula molecular C7 H15 N O2 . Cl H
Cantidad 5 g
Sinónimo D-Leucine, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Leucine, methyl ester, hydrochloride (9CI), Leucine, methyl ester, hydrochloride, D- (8CI), Methyl D-leucinate hydrochloride, NSC 522846, (R)-Leucine methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, O-Methyl-D-leucine hydrochloride, (R)-2-Amino-4-methylpentanoic acid methyl ester hydrochloride, D-Leucine methyl ester hydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CC(C)C
Nombre IUPAC clorhidrato de (2R)-2-amino-4-metilpentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.087