CAS RN 5836-73-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Promurit, TRC
CAS: 5836-73-7 Fórmula molecular: C7 H6 Cl2 N4 S Peso molecular (g/mol): 249.12 Sinónimo: 3-(3,4-Dichlorophenyl)-2-triazene-1-carbothioamide,1-(3,4-Dichlorophenyl)thio-3-triazenecarboxamide,3,4-Dichlorobenzene Diazothiocarbamid,Muritan,Promurit Nombre IUPAC: [(E)-(3,4-diclorofenil)diazenil]tiourea SMILES: NC(=S)NN=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1