Learn More
Promurit, TRC
Código de producto. 30423082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423082 2.5 g
30418009 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7570802.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5836-73-7
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 N4 S
Peso molecular (g/mol) 249.12
Sinónimo 3-(3,4-Dichlorophenyl)-2-triazene-1-carbothioamide, 1-(3,4-Dichlorophenyl)thio-3-triazenecarboxamide, 3,4-Dichlorobenzene Diazothiocarbamid, Muritan, Promurit
Nombre IUPAC [(E)-(3,4-diclorofenil)diazenil]tiourea
SMILES NC(=S)NN=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promurit
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2N4S/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-13-12-7(10)14/h1-3H,(H3,10,11,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.969