CAS RN 58244-27-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tris(2,2,2-trifluoroetil)ortoformo, TRC
CAS: 58244-27-2 Fórmula molecular: C7H7F9O3 Peso molecular (g/mol): 310.11 Sinónimo: 2-[bis(2,2,2-Trifluoroethoxy)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane Nombre IUPAC: 2-[bis(2,2,2-trifluoroetoxi)metoxi]-1,1,1-trifluoroetano SMILES: FC(F)(F)COC(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F