Learn More
Tris(2,2,2-trifluoroetil)ortoformo, TRC
Código de producto. 30454364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454364 50 mg 50 miligramos
30451149 500 mg -
30453576 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT87672350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58244-27-2
Fórmula molecular C7H7F9O3
Peso molecular (g/mol) 310.11
Sinónimo 2-[bis(2,2,2-Trifluoroethoxy)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
Nombre IUPAC 2-[bis(2,2,2-trifluoroetoxi)metoxi]-1,1,1-trifluoroetano
SMILES FC(F)(F)COC(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7F9O3/c8-5(9,10)1-17-4(18-2-6(11,12)13)19-3-7(14,15)16/h4H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0251
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.