accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNBrCl

CAS RN 58236-70-7

IUPAC Nombre: 5-bromo-3-chloro-1,2-dihydropyridin-2-one
Sinónimos: 5-bromo-3-chloro-1H-pyridin-2-one
Peso molecular (g/mol): 208.44
Fórmula molecular: C5H3BrClNO
InChi Key: IPWYUROVLMVBGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Br)=CNC1=O
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados