Learn More
5-Bromo-3-cloro-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451539 5 g 5 g
15461539 250 mg 250 miligramos
15441539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64370.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58236-70-7
Fórmula molecular C5H3BrClNO
Peso molecular (g/mol) 208.439
Número MDL MFCD05662389
Clave InChI IPWYUROVLMVBGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-chloropyridin-2-ol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine, 5-bromo-3-chloropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-chloro-2-pyridinone, 5-bromo-3-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-chloro, 5-bromo-3-chloro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-bromo-2-hydroxy-3-chloropyridine, pubchem1172, ksc608a4r
PubChem CID 19050009
Nombre IUPAC 5-bromo-3-cloro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 199°C to 202°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1448359
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido