CAS RN 58105-66-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acifluorfeno-metil-2-amino, TRC
CAS: 58105-66-1 Fórmula molecular: C15 H11 Cl F3 N O3 Peso molecular (g/mol): 345.7 Sinónimo: Benzoic acid, 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, methyl ester,4-Amino-3-carbomethoxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether Nombre IUPAC: benzoato de metilo 2-amino-5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]benzoato SMILES: COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1N