Learn More
Acifluorfeno-metil-2-amino, TRC
Código de producto. 30011987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011987 500 mg 500 miligramos
30006857 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA189975500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58105-66-1
Fórmula molecular C15 H11 Cl F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 345.7
Sinónimo Benzoic acid, 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, methyl ester, 4-Amino-3-carbomethoxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether
Nombre IUPAC benzoato de metilo 2-amino-5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]benzoato
SMILES COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acifluorfen-methyl-2-amino
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClF3NO3/c1-22-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20)23-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,20H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.038