accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3OHNCH3OHOH

CAS RN 579-56-6

IUPAC Nombre: 4-{1-hydroxy-2-[(1-phenoxypropan-2-yl)amino]propyl}phenol hydrochloride
Sinónimos: isoxsuprine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 337.84
Fórmula molecular: C18H24ClNO3
InChi Key: QVPSGVSNYPRFAS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(COC1=CC=CC=C1)NC(C)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)